129259
2,3-Dimethyl-2-butene
98%
Sinônimo(s):
Tetramethylethylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
215 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
754 °F
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
pb
73 °C (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
densidade
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3
chave InChI
WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
17.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-8 °C - closed cup