14889
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol
≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
2,2′-(p-Tolylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, N-(p-Tolyl)diethanolamine
Ensaio
≥97.0% (NT)
Formulário
solid
p.e.
338-340 °C (lit.)
pf
49-53 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C11H17NO2/c1-10-2-4-11(5-3-10)12(6-8-13)7-9-14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3
chave InChI
JUVSRZCUMWZBFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?