14010
O-Benzyl-L-tyrosine
≥99.0% (NT), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
4-Benzyloxy-L-phenylalanine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
O-Benzyl-L-tyrosine, ≥99.0% (NT)
Ensaio
≥99.0% (NT)
atividade óptica
[α]20/D −9.5±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
259 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
chave InChI
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARG(5468)
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?