137561
3-Methyl-1-pentyn-3-ol
98%
Sinônimo(s):
Ethyl ethynyl methyl carbinol, Meparfynol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
6.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
121-122 °C (lit.)
solubilidade
Cellosolve: miscible
Stoddard solvent: miscible
acetone: miscible
benzene: miscible
carbon tetrachloride: miscible
cyclohexanone: miscible
diethyl ether: soluble
diethylene glycol: miscible
ethanolamine: miscible
ethyl acetate: miscible
kerosene: miscible
mineral spirits: miscible
neatsfoot oil: miscible
petroleum ether: miscible
soybean oil: miscible
densidade
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
chave InChI
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A reactant to synthesize α-methylene cyclic carbonates by reacting with carbon dioxide.
- A reactant in the synthesis of 2,6,9-trisubstituted purine based CDK inhibitors.
- An initiator in the synthesis of polylactide bearing terminal propargyl group via ring-opening polymerization of L-lactide.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?