Key Documents
8.07050
Sigma-Aldrich
2-Propyn-1-ol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
56.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número do índice EC:
203-471-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
10 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
365 °C
potência
56 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.9-86.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 500 g/L in H2O)
pb
114-115 °C/1013 hPa
pf
-53 °C
temperatura de transição
flash point 33 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
chave InChI
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
2-Propyn-1-ol for synthesis. CAS 107-19-7, pH 3 (500 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análise
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.948 - 0.950Identity (IR)passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup