Documentos Principais
115851
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene
98%
Sinônimo(s):
2-Bromo-m-xylene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3Br
Número CAS:
Peso molecular:
185.06
Beilstein:
1929780
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.555 (lit.)
p.e.
206 °C (lit.)
pf
−10 °C (lit.)
densidade
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
chave InChI
MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene has been used to prepare 2,2′,4,6,6′-pentamethylbiphenyl.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Andreas Schmidt et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(17), 2995-2997 (2010-04-14)
The catalyst system consisting of 3,3'-(3,4-bis(dichloro-methylene)cyclobut-1-ene-1,2-diyl)bis(1-methyl-1H-imidazolium) bis(tetrafluoroborate), Pd(OAc)(2) and NaOtBu in toluene proved to be very effective for a broad variety of Suzuki-Miyaura reactions at room temperature. It is also suited for the synthesis of sterically hindered compounds including 2,6-di-tert-butyl-2'-substituted