103799
Pentafluorophenol
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pentafluorophenol, ReagentPlus®, ≥99%
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
p.e.
143 °C (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
chave InChI
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- N-protected amino acid in the presence of dicyclohexylcarbodiimide and ethyl acetate.
- t-Butoxycarbonyl-L-alanylglycinein the presence of 1-ethyl-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride.
- Aliphatic dicarboxylic acids in the presence of pyridine, diisopropylcarbodiimide, and acetonitrile.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol