Merck
SRE0041
Sigma-Aldrich
Katalase aus Rinderleber
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, 2,000-5,000 units/mg protein
Synonym(e):
H2O2:H2O2 Oxidoreduktase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
2,000-5,000 units/mg protein
Mol-Gew.
tetramer ~250 kDa
Isoelektrischer Punkt
5.4
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChIKey
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: Zellsignalgebung
Katalase aus Rinderleber ist ein Tetramer, das aus vier gleichen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von je 60 kDa besteht. Jede dieser Untereinheiten enthält Eisen, das an eine Protohäm-IX-Gruppe gebunden ist. Das Enzym bindet auch stark an NADP, wobei sich NADP und die Hämgruppe innerhalb von 13,7 Angström Abstand befinden.
Anwendung
Katalase wirkt als natürliches Antioxidans bei der Untersuchung der Rolle von reaktiven Sauerstoffspezies für Genexpression und Apoptose. Sie wurde auch zum Schutz gegen oxidative Schädigung von Proteinen, Lipiden und Nukleinsäuren eingesetzt. In der Industrie werden Katalasen verwendet, um zu Käse und Milch zugesetztes Wasserstoffperoxid zu entfernen, zum Bleichen von Textilien und zur Untersuchung ihrer positiven Wirkung auf die Lebensfähigkeit von DNA-Reparatur-Mutanten von E. coli.
Katalase aus Rinderleber kann wie folgt verwendet werden:
  • zur Vorbereitung einer H2O2-O2-basierten Biokathode für Anwendungen in Glucose-Biokraftstoffzellen
  • zur Untersuchung der kinetischen Eigenschaften und der Lagerstabilität von auf Florisil immobilisierter Katalase
  • in der glutathionvermittelten Superoxidbildung in wässrigen Lösungen
Biochem./physiol. Wirkung
Katalase ist ein antioxidatives Enzym und kommt in allen aeroben Organismen vor. Sie katalysiert den Abbau von Wasserstoffperoxid, einem Nebenprodukt von Stoffwechselprozessen, in weniger schädliches Wasser und Sauerstoff. Sie kann auch mit Alkylhydrogenperoxiden wie Methylperoxid und Ethylperoxid reagieren, und das zweite H2O2-Molekül kann durch Methanol, Ethanol, Propanol, Formiat und Nitrat als Wasserstoffdonator ersetzt werden. Das Katalase-Enzym verwendet entweder Eisen (Fe) oder Mangan (Mn) als Kofaktor und wird als Fe-CAT oder Mn-CAT klassifiziert.
Einheitendefinition
One unit will decompose 1.0 micromole of hydrogen peroxide per minute at pH 7.0 and 25 deg C, while the hydrogen peroxide concentration falls from 10.3 to 9.2 millimolar.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Akanksha Thawani et al.
eLife, 9 (2020-06-17)
Determining how microtubules (MTs) are nucleated is essential for understanding how the cytoskeleton assembles. While the MT nucleator, γ-tubulin ring complex (γ-TuRC) has been identified, precisely how γ-TuRC nucleates a MT remains poorly understood. Here, we developed a single molecule
Annabel Guttentag et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-03-07)
Superficial dermatophyte infections, commonly known as tineas, are the most prevalent fungal ailment and are increasing in incidence, leading to an interest in alternative treatments. Many floral honeys possess antimicrobial activity due to high sugar, low pH, and the production