60634
Katalase aus Micrococcus lysodeikticus
solution, dark brown
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial (Micrococcus lysodeikticus)
Qualitätsniveau
Form
solution
Spezifische Aktivität
65,000-150,000 U/mL
Mol-Gew.
Mr ~230000
Methode(n)
microbe id | metabolite detection: suitable
Farbe
dark brown
Löslichkeit
0.05 M phosphate buffer pH 7.0: soluble, clear, brown (1:10)
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChIKey
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Catalase (CAT) is an antioxidant enzyme, encoded by the CAT gene family. The enzyme is ubiquitously expressed in most of the aerobic organisms.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?