Merck
RES1458C
SAFC
CDAP
Synonym(e):
1-Cyan-4-dimethylaminopyridinium-Tetrafluoroborat, CDAP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10BF4N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.99
Beilstein:
5685616
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
InChIKey
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Unser SAFC-Portfolio® an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für nachgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Verpackung
Das Produkt ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:
RES1458C-B101X: Behälter mit 100 mg
RES1458C-B102X: Behälter mit 500 mg
RES1458C-B103X: Behälter mit 1 g
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Valerian B Pinto et al.
PloS one, 8(11), e79304-e79304 (2013-11-19)
A native outer membrane vesicles (NOMV) vaccine was developed from three antigenically diverse strains of Neisseria meningitidis that express the L1,8, L2, and L3,7 lipooligosaccharide (LOS) immunotypes, and whose synX, and lpxL1 genes were deleted.. Immunogenicity studies in mice showed
Ting Li et al.
International journal of biological macromolecules, 133, 1194-1200 (2019-04-15)
The effects of a polysaccharide (DAP) from the roots of Dipsacus asper on renal complication in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats were investigated in the present study. Administration of DAP (100 and 300 mg/kg) for 4 weeks significantly decreased the fasting blood glucose
HyunChul Youn et al.
Journal of affective disorders, 239, 30-36 (2018-07-12)
Depression is a risk factor for mild cognitive impairment (MCI) and for the conversion from MCI to Alzheimer's disease (AD). This study investigated regional cerebral glucose metabolism (rCMglc) in older adults with depression and MCI, either with or without amyloidopathy.
Eun Hwa Choi et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 23(2), 162-167 (2015-12-18)
The efficacy of the serotype 3 (ST3) pneumococcal conjugate vaccine (PCV) remains unclear. While the synthesis of capsular polysaccharide (CPS) of most serotypes is wzy dependent, the strains of two serotypes, 3 and 37, synthesize CPS by the synthase-dependent pathway
Xian Zhang et al.
PloS one, 8(3), e60781-e60781 (2013-04-05)
Various natural polysaccharides are capable of activating the immune system and therefore can be employed as biological response modifiers in anti-tumor therapy. We previously found a homogenous polysaccharide from the mycelium of marine fungus Phoma herbarum YS4108, named YCP, exhibiting