Wichtige Dokumente
W245402
Ethyl-3-phenylglycidat
mixture of cis and trans, 92%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
92%
Brechungsindex
n20/D 1.518 (lit.)
bp
96 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
berry; floral; strawberry; sweet
SMILES String
CCOC(=O)C1OC1c2ccccc2
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-13-11(12)10-9(14-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
InChIKey
GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W245402-5KG | 4061834396536 |
W245402-100G | |
W245402-1KG | 4061835565573 |
W245402-SAMPLE | 4061837512964 |