Merck
W222003
Sigma-Aldrich
Isobutyraldehyd
≥98%, FG
Synonym(e):
2-Methylpropanal, Isobutanal, 2-Methylpropionaldehyd
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
FEMA-Nummer:
2220
Beilstein:
605330
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.004
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
66 mmHg ( 4.4 °C)
Assay
≥98%
Selbstzündungstemp.
384 °F
Expl.-Gr.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
Brechungsindex
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−65 °C (lit.)
Löslichkeit
60 g/L at 25 °C
Dichte
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fresh; green; floral
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Isobutyraldehyd ist ein aliphatisches Aldehyd, das als Geschmacksmittel genutzt werden kann. Es wurde als eine der flüchtigen Geschmackskomponenten von Weizenessenz identifiziert. Manche Menschen können den Geruch von Isobutanal nicht wahrnehmen.
Anwendung
  • Single-Atom palladium engineered cobalt nanocomposite for selective aerobic oxidation of sulfides to sulfoxides.: Diese Studie stellt einen neuartigen Ansatz unter Verwendung eines Palladium-Nanokomposits vor, der die selektive aerobe Oxidation von Sulfiden fördert, wobei Isobutyraldehyd als wichtiges Reagenz in diesem Prozess fungiert und das Potenzial für eine effizientere und umweltfreundlichere chemische Synthese bietet (Ma et al., 2024).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-11.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1462-1463 (1997)
Specific anosmia to isobutyraldehyde: the malty primary odor.
MOORE JE, et al.
Chemical Senses, 2(1), 17-25 (1976)
Wheat flavor components
Mcwilliams M & Mackey AC
Journal of Food Science, 34(6), 493-496 (1969)
Bettina M Pause et al.
Psychophysiology, 40(2), 209-225 (2003-06-25)
The aim of the present study was to investigate the similarities and differences in the olfactory and visual processing of emotional stimuli in healthy subjects and in patients with major depressive disorder (MDD). Twenty-five inpatients were investigated after admission to
Atsushi Sato et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (46)(46), 6242-6244 (2008-12-17)
Phenylalanine lithium salt was found to be an effective catalyst for asymmetric Michael addition of isobutyraldehyde with beta-nitroalkenes to give quaternary carbon-containing nitroalkanes.