W284203
2-Pentanon
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Methyl-propylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
941 °F
Expl.-Gr.
8.2 %
Verunreinigungen
<2.0% 4-methyl-2-pentanone
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 72.6 g/L at 20 °C
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
banana; fruity; woody; ethereal; sweet; wine-like
SMILES String
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Increasing the Dissolution Rate of Polystyrene Waste in Solvent-Based Recycling.: Explores innovative methods for recycling polystyrene using solvents like 2-pentanone to enhance dissolution rates, contributing to sustainable waste management practices (Kol et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?