Wichtige Dokumente
W271918
Methyl-2-methylbuttersäure
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Methyl 2-methylbutanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.393 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; ethereal
SMILES String
CCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?