Wichtige Dokumente
W269204
Isovaleraldehyd
≥97%, FG
Synonym(e):
3-Methyl-butyraldehyd, 3-Methylbutanal, NSC 404119
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
2.96 (vs air)
Dampfdruck
30 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
464 °F
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
chocolate; ethereal; fruity; peach; sour
SMILES String
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
32.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
0.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde