Wichtige Dokumente
258563
2-Methylpentanal
98%
Synonym(e):
2-Methyl-valeraldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.45 (vs air)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
390 °F
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
Dichte
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?