Merck
QBD10503
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®8-NHS-Ester
Synonym(e):
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 3-[(23-azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)oxy]propanoate, Polyethylene glycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H40N4O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Funktionelle Gruppe
NHS ester
azide
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChIKey
AZXJVYAMFTUKFC-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Azido-dPEG®8-NHS-Ester enthält eine Azidfunktion an einem Ende des dPEG®-Spacers(32.2 Å) mit Einzelmolmasse und eine reaktive Gruppe (NHS-Ester) am anderen Ende des Spacers. Der hydrophile, nicht-immunogene dPEG®-Spacer verbessert die Wasserlöslichkeit des Zielmoleküls, reduziert die Immunogenität und erhöht das hydrodynamische Volumen des Ziels. N-Hydroxysuccinimid-Ester (NHS-Ester) reagiert leicht mit Aminen in wässriger Lösung oder organischem Lösungsmittel. Die Azidgruppe reagiert mit einem Alkin in der bekannten Click-Chemie-Reaktion. Die Click-Chemie-Reaktion basiert auf einer Kupfer(I)- oder Ruthenium-Katalyse oder erfolgt in einer Stamm-katalysierten Reaktion mit bestimmten Arten von Alkinpartnern.
Rechtliche Hinweise
Unter US-Patent 7,888,536 B2 geschützte Produkte
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)