Merck
GF15993625
Aluminiumoxid
sheet, thickness 0.25 mm, size 5 × 5 mm, purity 99%
Synonym(e):
AL603028
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 159-936-25
Größe
5 × 5 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)