GF66914062
Aluminiumoxid
sheet, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, purity 96.%
Synonym(e):
AL603025
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 669-140-62
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF66914062-1EA | 4061821150165 |
GF66914062-2EA | 4061821150172 |
GF66914062-5EA | 4061821150189 |