Merck
GF39120814
Aluminiumoxid
sheet, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 96.%
Synonym(e):
AL603015
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 391-208-14
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)