Merck
GF48862873
Aluminiumoxid
sheet, thickness 0.38 mm, size 2 × 29.8 mm
Synonym(e):
AL603039
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 488-628-73
Größe
2 × 29.8 mm
Dicke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)