Merck
GF90514559
Aluminiumoxid
sheet, thickness 2.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Synonym(e):
AL603251
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 905-145-59
Größe
50 × 50 mm
Dicke
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)