GBL204871
Grace Bio-Labs ProPlate® tray and cover
for Delrin® snap clip modules, holds 4 slide modules
Synonym(e):
slide holder, slide module
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.15
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 204871
Außenmaß
85.3 mm × 127.5 mm
Farbe
none
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Organize up to 4 chambered slides into the footprint of a microtiter plate for use with automated liquid handling robots or plate washers.
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL204871-1EA | 4061832398303 |