GBL246879
Grace Bio-Labs ProPlate® tray and cover
for stainless steel spring clip modules, holds 3 slide modules
Synonym(e):
slide holder, slide module
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.15
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 246879
Außenmaß
85.3 mm × 127.5 mm
Farbe
none
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Organize up to 3 chambered slides into the footprint of a microtiter plate for use with automated liquid handling robots or plate washers.
Rechtliche Hinweise
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)