GF14736236
Aluminiumoxid
sheet, thickness 0.50 mm, size 60 × 60 mm, purity 96.%
Synonym(e):
AL603051
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 147-362-36
Größe
60 × 60 mm
Dicke
0.50 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)