Merck
GF82883447
Aluminiumoxid
sheet, thickness 0.25 mm, size 100 × 100 mm, purity 96.%
Synonym(e):
AL603027
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 828-834-47
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)