GF73330264
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonym(e):
SI633110
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 733-302-64
Größe
50 × 50 mm
Dicke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF73330264-1EA | 4061821160553 |
GF73330264-2EA | 4061821160560 |