GF85826784
Silicon nitride - gas pressure sintered
sheet, thickness 6 mm, size 47 × 47 mm
Synonym(e):
SJ653060
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 858-267-84
Größe
47 × 47 mm
Dicke
6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)