Wichtige Dokumente
104493
Chloracetylchlorid
98%
Synonym(e):
Chloroacetic chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
60 mmHg ( 41.5 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−22 °C (lit.)
Dichte
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
chloro
SMILES String
ClCC(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChIKey
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Chloracetylchlorid verursacht die Acylierung von Cyano-Pyrazolin während der Synthese von sekundären aminsubstituierten Cyano-Pyrazolin-Derivaten.
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Lungs
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?