Wichtige Dokumente
194921
N-(2-Chloracetyl)-2,6-dimethylanilin
99%
Synonym(e):
1-Chloracetylamino-2,6-dimethylbenzol, 2-Chlor-2′,6′-dimethylacetanilid, 2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)-acetamid, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-chloracetamid, N-(2,6-Dimethylphenyl)chloracetamid, N-(2,6-Xylyl)-chloracetamid, Chloracetamido-2,6-xylidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
150-151 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
chloro
SMILES String
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?