Wichtige Dokumente
B56412
Bromacetylbromid
≥98%
Synonym(e):
α-Bromoacetyl bromide, 2-Bromoacetyl bromide, Monobromoacetyl bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3.8 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.547 (lit.)
bp
147-150 °C (lit.)
Dichte
2.317 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCC(Br)=O
InChI
1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChIKey
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Amines to azido acetamides.
- p-Arsanilic acid to 4-(2-bromoacetylamino)benzenearsonic acid, a precursor to 4-(N-(S-penicillaminylacetyl)amino)phenylarsonous acid (PENAO), a metal-based drug.
- 3,5-Dimethylphenol to 3,5-dimethylphenyl 2-bromoacetate.
- Cystamine dihydrochloride to N,N′-bis(bromoacetyl) cystamine, a bifunctional quaternizing agent.
It can also be used as a reagent to synthesize imidazolium or piridinium based ionic liquids.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B56412-500G | 4061833433973 |
B56412-100G | 4061833433966 |
B56412-5G | 4061837378096 |