Wichtige Dokumente
287059
L-Prolinamid
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(2S)-2-Carbamoylpyrrolidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-Prolinamid, 98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −106°, c = 1 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
95-97 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?