Merck
30681
Sigma-Aldrich
L-4-Hydroxy-prolin-methylester -hydrochlorid
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-4-Hydroxyproline methyl ester hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.62
Beilstein:
4716932
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)5-2-4(8)3-7-5;/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1
InChIKey
KLGSHNXEUZOKHH-JBUOLDKXSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)