Wichtige Dokumente
D55008
Dichloracetylchlorid
98%
Synonym(e):
α,α-Dichloroacetyl chloride, 2,2-Dichloroacetyl chloride, Dichloracetyl chloride, Dichloroacetic acid chloride, Dichloroethanoyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
Dichte
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H
InChIKey
FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?