Wichtige Dokumente
402923
Chloressigsäure
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Monochloressigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.26 (vs air)
Dampfdruck
0.75 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.01% Carbonyl compounds (as acetone)
≤0.01% Carbonyl compunds (other than acetone)
≤0.01% insolubles
Glührückstand
<0.02%
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChIKey
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.
- 4-Thiazolone derivatives.
- Triazinothiazolone derivatives.
- Water soluble carboxymethyl chitosan.
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?