Wichtige Dokumente
604097
Chloracetylchlorid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
105-106 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-22 °C (lit.)
Dichte
1.430 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl[13CH2]C(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i1+1
InChIKey
VGCXGMAHQTYDJK-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Lungs
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)