Wichtige Dokumente
492787
Hydrazin-15N2 Monohydrat
98 atom % 15N
Synonym(e):
15N Labeled hydrazine monohydrate, Hydrazine monohydrate-15N2, Hydrazinium hydroxide-15N2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
120.1 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51.7 °C (lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i1+1,2+1;
InChIKey
IKDUDTNKRLTJSI-AWQJXPNKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?