Wichtige Dokumente
607312
Guanidin-13C,15N3 -hydrochlorid
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H15N13C(15NH2)2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
185-189 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Cl[H].[15NH2][13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChIKey
PJJJBBJSCAKJQF-UJNKEPEOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?