Wichtige Dokumente
490148
L-Phenyl-d5-alanin-2,3,3-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
L-Phenyl-d5-alanine-a,ß,ß-d3
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CD2CD(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Optische Aktivität
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,8D
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-WYMAAGAPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?