Wichtige Dokumente
299227
Ammoniak-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
15N Labeled ammonia
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
0.6 (vs air)
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
bp
−33 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChIKey
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Empfohlene Produkte
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?