Merck
299243
Sigma-Aldrich
Phthalimid-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindol-15N, Kaliumphthalimid-15N
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4K15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
Beilstein:
3639404
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[K][15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i9+1;
InChIKey
FYRHIOVKTDQVFC-DLBIPZKSSA-M
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 663-663 (1994)