Merck
609323
Sigma-Aldrich
Salpeter-15N-säure -Lösung
~10 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Konzentration
~10 N in H2O
bp
120.5 °C
Dichte
1.422 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+1
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
609323-1G4061826589717