Merck
900731
Sigma-Aldrich
Salpetersäure-d
98 atom % D, 90 wt. % in D2O
About This Item
Lineare Formel:
DNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solution
Konzentration
90 wt. % in D2O
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)