Filtry odśrodkowe Amicon® Ultra
Skoncentruj białko, nie trać go. Niezawodnie odzyskuj białko, koncentrując je za pomocą filtrów Amicon® Ultra. Zaprojektowaliśmy filtry Amicon® Ultra z membranami z regenerowanej celulozy Ultracel® o niskim poziomie wiązania, aby zapewnić bardziej precyzyjne odcięcie masy cząsteczkowej. Filtry odśrodkowe Amicon® Ultra są dostępne w czterech różnych pojemnościach:
- Filtry odśrodkowe Amicon® Ultra 0.5 mL
- Filtry odśrodkowe Amicon® Ultra 2 mL
- Filtry odśrodkowe Amicon® Ultra 2 mL
- Filtry odśrodkowe Amicon® Ultra 4 mL
- Filtry odśrodkowe Amicon® Filtry odśrodkowe Ultra 15 mL
Niezrównana wydajność filtrów Amicon® Ultra
Poniższy film pokazuje wyraźną różnicę między filtrami Amicon® Ultra a innymi filtrami odśrodkowymi. Chociaż urządzenie konkurencyjne może wydawać się filtrować szybciej, białko jest tracone przez membranę.
Jak wybrać filtr Amicon® Ultra
- Określ objętość początkową próbki
- Określ masę cząsteczkową (MW) makromolekuły i wybierz membranę ultrafiltracyjną o masie cząsteczkowej odcięcia (MWCO) 2-3 razy mniejszej niż MW.Określ masę cząsteczkową (MW) makromolekuły będącej przedmiotem zainteresowania i wybierz membranę ultrafiltracyjną o odcięciu masy cząsteczkowej (MWCO), która jest 2-3 razy mniejsza niż MW.
- Wybierz rozmiar opakowania
Protokoły wykorzystujące filtry Amicon® Ultra Filters
Ultrafiltracja jest idealną metodą zatężania, odsalania i wymiany buforów próbek białek. Ale czy wiesz, że możesz używać urządzeń do ultrafiltracji do innych zastosowań, takich jak czyszczenie reakcji znakowania, oczyszczanie przeciwciał i usuwanie detergentów? Odwiedź naszą stronę Amicon® protokół ultrafiltracji próbek białek aby zapoznać się z protokołami krok po kroku dotyczącymi korzystania z urządzeń opartych na membranach ultrafiltracyjnych do różnych zastosowań.
UFC8010 i UFC9010 są certyfikowane do zastosowań klinicznych.