Centrum referencyjne buforów
- Zakresy pH wybranych buforów biologicznych (25 °C, 0.1 M)
- Tris lub Trizma® Buffer Preparation - pH vs. Temperatura
- Przygotowanie buforu fosforanowego - 0.2 M roztwór
- Kwas cytrynowy - Na2HPO4 Przygotowanie buforu, pH 2.6-7.6
- Kwas cytrynowy - preparat buforowy cytrynianu sodu, pH 3.0-6.2
- Preparat buforowy octan sodu - kwas octowy, pH 3,7-5.6
- Na2HPO42PO4 Przygotowanie buforu, pH 5.8-8.0 w 25 °C
- Imidazole (glyoxaline) - HCl Buffer Preparation, pH 6.2-7.8 w 25 °C
- Węglan sodu - preparat buforowy wodorowęglanu sodu, pH 9.2-10.8
- Wzory i równania na przygotowanie buforu
Wybór odpowiedniego buforu biologicznego
Wybierz bufor w oparciu o wymagania dotyczące pH, a także pKa, czyli miarę siły kwasu, która uwzględnia pH, stężenie i temperaturę. Należy również wziąć pod uwagę wymagania regulacyjne lub dotyczące czystości dla konkretnego zastosowania. Poniższe tabele mogą pomóc w przygotowaniu wielu popularnych roztworów buforowych według pH i pKa.
Oprócz poniższych tabel, opracowaliśmy kilka kalkulatorów receptur buforów, aby pomóc w przygotowaniu buforów.
TBE i TAE do elektroforezy żelowej mają nieco bardziej skomplikowane receptury.
Co to są klasy buforów?
Klasa buforu wskazuje jakość i poziomy zanieczyszczeń odpowiednie do różnych zastosowań. Oferujemy sześć klas buforów wskazanych do ogólnych zastosowań laboratoryjnych, końcowej formulacji farmaceutycznej i produkcji oraz zastosowań pośrednich, które mogą wymagać testowania metali śladowych lub materiałów o określonej czystości.
Użyteczne zakresy pH wybranych buforów biologicznych (25 °C, 0,1 M) |
---|
Na2HPO4 - NaH2PO4 PRZYGOTOWANIE Bufor, pH 5.8-8,0 w 25 °C1
Na2HPO4 - 2H2O, MW 178,05; 0,2 M zawiera 35,61 g/L. Na2HPO4 - 12H2O, MW 358.22; 0.2 M zawiera 71.64 g/L. NaH2PO4 - H2O, MW 138.01; 0.2 M zawiera 27.6 g/L. NaH2PO4 - 2H2O, MW 156,03; 0,2 M zawiera 31,21 g/L.
x mL 0.2 M-Na2HPO4, y mL 0.2 M-NaH2PO4; rozcieńczono do 100 mL za pomocą H2O
Odniesienie