Merck
Test enzymatyczny inwertazy
1. Cel
Standaryzacja procedury enzymatycznego oznaczania inwertazy.
2. Zakres
Niniejsza procedura ma zastosowanie do wszystkich produktów, które mają specyfikację dla aktywności enzymatycznej inwertazy.
3. Definicje
3.1. Woda oczyszczona - woda z systemu dejonizacyjnego, oporność ~ 18MΩ-cm @ 25 ºC
3.2. Definicja jednostki - Jedna jednostka hydrolizuje 1,0 μmol sacharozy do cukru inwertowanego na minutę przy pH 4,5 w temperaturze 55°C
4. Dyskusja
Sacharoza + H2   Inwertaza   > Glukoza + Fruktoza
Zarówno glukoza, jak i fruktoza są wykrywane jako cukry redukujące.
5. Obowiązki
Personel służb analitycznych powinien postępować zgodnie z niniejszą procedurą.
6. Bezpieczeństwo
Zwrócić uwagę na kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) w celu zapoznania się z zagrożeniami i odpowiednimi środkami ostrożności.
7. Procedura
7.1. WARUNKI: T = 55 ºC, Abs410, pH = 4,5, Droga światła= 1cm
7.2 METODA:
Spektrofotometryczna reakcja zatrzymania
7.3 ODCZYNNIKI
7.3.1.   100 mM octan sodu, pH 4,5 w temperaturze 55°C (BUFOR) 
Przygotować 13.6 mg/ml roztworu trihydratu octanu sodu (nr produktu S8625) w wodzie oczyszczonej. Dostosować pH do 55 ºC za pomocą 1 M HCl.
7.3.2.   1.0% w/v Sucrose Substrate (SUCROSE) 
Przygotować 10 mg/ml roztwór sacharozy (nr produktu S7903) w odczynniku 7.3.1. Przygotuj świeży roztwór.
7.3.3.  Inwertaza (ENZYME) 
Bezpośrednio przed użyciem przygotuj roztwór zawierający 0.3 - 0,4 jednostki/ml Inwertazy w zimnej oczyszczonej wodzie. Sugestia: W celu zwiększenia rozpuszczalności próbki odważyć produkt do wig-l-bug i odpowiednio rozcieńczyć.
7.3.4.   0.5 M NaOH (NaOH) 
Przygotować rozcieńczenie 1:2 1 N NaOH  (Nr produktu S2567) w oczyszczonej wodzie.
7.3.5.   0,5% w/v PAHBAH (PAHBAH) 
Przygotować 5 mg/ml roztwór p-hydroksybenzhydrazydu (Nr produktu. H9882) w odczynniku 7.3.4. Przygotować świeży.
7.3.6.   Roztwór wzorcowy glukozy o stężeniu 5,56 mM (STD SOLN) 
Przygotować roztwór wzorcowy glukozy o stężeniu 1,0 mg/ml (nr produktu. G8270) w wodzie oczyszczonej.
7.4 Metoda badania
7.4.1.   Odmierzyć pipetą następujące ilości, w mililitrach, do odpowiednich pojemników:
.
7.4.2.   Wymieszać przez wirowanie i wyrównać do 55 ºC. Następnie dodać:
7.4.3.   Wymieszać przez wirowanie i inkubować w temperaturze 55 °C przez dokładnie 20 minut. Zawirować i odwrócić probówki po 20-minutowej inkubacji.
7.4.4.   Pobrać 0,10 ml z każdej mieszaniny reakcyjnej i umieścić w oddzielnych probówkach zawierających:
7.4.5.   Natychmiast wymieszać przez wirowanie. Umieścić marmurowy lub wentylowany korek na każdej probówce i umieścić we wrzącej łaźni wodnej.
7.4.6.   Gotować probówki przez 5 minut. Probówki można gotować razem w ciągu 15 minut od zatrzymania reakcji.
7.4.7.   Wyjąć z wrzącej łaźni wodnej i schłodzić do temperatury pokojowej.
7.4.8.   Wymieszać przez wirowanie i przenieść roztwór do odpowiednich kuwet. Zmierzyć absorbancję przy 410 nm dla wszystkich mieszanin reakcyjnych za pomocą odpowiedniego spektrofotometru.
7.5 OBLICZENIA
7.5.1.   Krzywa wzorcowa:
Skorygowana absorbancja: ΔA410nm Std = A410nm Std - A410nm Std Blank
Przygotować krzywą wzorcową, wykreślając ΔA410nm Std względem μmoli glukozy.
7.5.2.   Skorygowana ΔA410nm Test = A410nm Test - A410nm Próba ślepa
7.5.2.
gdzie:
  df = współczynnik rozcieńczenia
   20 = czas (w minutach) oznaczenia
   0.1 = objętość (w mililitrach) użytego enzymu
   2 = współczynnik konwersji dla 1 μmola sacharozy hydrolizowanej do glukozy i fruktozy
.
7.5.5. Units/mg solid = Units/mL enzyme
mg solid/mL enzyme
.
7.5.6. Units/mg protein = Units/mg Solid
mg protein/mg Solid
.
7.5.7.   Końcowe stężenia testu:
W mieszaninie reakcyjnej o objętości 1,00 ml końcowe stężenia wynoszą 90 mM octanu sodu, 0,90% (w/v) sacharozy i 0,03 - 0,04 jednostki inwertazy.