Merck
Analiza LC/MS/MS metabolitów witaminy D na urządzeniu 2445 Express F5
Analiza LC/MS/MS metabolitów witaminy D na urządzeniu 2445 Express F5 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
1α-Hydroxyvitamin D3
≥97.0% (HPLC)
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3
98% (CP)
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 solution
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
25-Hydroxyvitamin D2 solution
50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
25-Hydroxyvitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1α,25-Dihydroxyvitamin D2 solution
5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express  F5, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53571-U)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium formate water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate
0.4 mL/min
pressure
5178 psi (357 bar)
column temp.
40 °C
detector
ESI(+), 100-1000 m/z
injection
2 μL, each compound 300 ng/mL in 40:60 (water:methanol)
Opis
Komentarz do analizy
Rola metaboliczna i konsekwencje zdrowotne różnych izoform witaminy D są obecnie przedmiotem zainteresowania klinicznego. Dlatego ważne jest, aby mieć metodę analityczną, która rozdzieli wszystkie znane izoformy z niezbędną czułością i specyficznością. Ta aplikacja pokazuje, że Ascentis Express F5 zapewnia szybką rozdzielczość izobarycznych metabolitów witaminy D. Detekcja MS zapewnia niezbędną rozdzielczość wtórną. Detekcja MS zapewnia niezbędną rozdzielczość wtórną. Zastosowano najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS w celu zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń tła i niskiej zawartości cząstek stałych w celu zapewnienia niezawodnej i bezawaryjnej pracy. CRM firmy Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.