Podłoże do hodowli roślin
Hodowla tkanek roślinnych w laboratorium może obejmować hodowlę nasion, merystemów, kalusów i pąków i wymaga specjalistycznych podłoży do hodowli roślin. Pożywka Murashige i Skoog (zwana również pożywką MS, MSO lub MS0) oraz pożywka Gamborg's B5 to dwa z najważniejszych preparatów stosowanych do hodowli roślin. Pożywki te zawierają wszystkie mikro- i makroelementy, witaminy, suplementy organiczne i regulatory wzrostu roślin, które są niezbędne do wzrostu i namnażania komórek, tkanek i narządów roślinnych in vitro. Dla zastosowań, które wymagają bardziej niestandardowych receptur, oferujemy kompleksowy wybór podstawowych mieszanek soli, roztworów witamin i suplementów.
.Murashige i Skoog (pożywki MS)
Większość hodowli tkanek roślinnych do celów badawczych i biotechnologicznych nadal opiera się na pożywkach opisanych ponad 50 lat temu przez Murashige i Skoog. Ich tytułowe pożywki Murashige i Skoog lub pożywki MS są najczęściej stosowanymi pożywkami do hodowli roślin i są dostępne jako podstawowe mieszanki soli lub pożywki zawierające substancje organiczne.
Niezależnie od formatu, pożywki MS składają się z mikro- i makroelementów, a także składników odżywczych, takich jak cukier, witaminy i regulatory wzrostu. Różne składniki pożywek MS można łączyć na zamówienie, aby stworzyć odpowiednią formułę pożywki dla każdego typu komórek lub tkanek roślinnych.
Podłoże B5 firmy Gamborg
Podłoże B5 firmy Gamborg to zoptymalizowane podłoże do hodowli komórek, tkanek i narządów roślinnych in vitro. Zawiera mieszankę soli nieorganicznych, witamin i węglowodanów. Oferujemy pożywkę B5 firmy Gamborg z minimalną ilością substancji organicznych, mieszankę witamin firmy Gamborg oraz mieszankę soli podstawowych B5 firmy Gamborg.
Phytamax™ Orchid Culture Medium
Phytamax™ Orchid Multiplication Medium i Phytamax™ Orchid Maintenance Medium są używane do uprawy, rozmnażania i powielania łodygi storczyka. Podłoża do hodowli storczyków Phytamax™ są dostępne z aktywnym węglem drzewnym lub bez, a także z węglem drzewnym i proszkiem bananowym.
Zasoby dotyczące powiązanych produktów
Artykuł: Podłoża patologiczne - protokół hodowli tkanek roślinnych
Artykuł: Phycology Media in Plant Tissue Culture
Broszura: Plant Tissue Culture Products to Ensure Your Success
Artykuł: Tiosiarczan srebra - protokół hodowli tkanek roślinnych
Artykuł: Vitamin Mixtures - Plant Tissue Culture Protocol