Kluczowe dokumenty
V900558
Isopropyl myristate
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Isopropyl tetradecanoate, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Klucz InChI
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?