Kluczowe dokumenty
V800038
Ammonium carbonate
AR, ≥95%
Synonim(y):
Hartshorn salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
gęstość pary
2.7 (vs air)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥95%
Postać
crystals
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Fe: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
ciąg SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Klucz InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1